Learn More
Contec™ Paños ReFIBE™
Las toallitas Contec™ ReFIBE™ están fabricadas al 100 % con botellas de plástico recicladas, lo que las convierte en una opción de un solo uso sostenible para fabricantes críticos de las industrias de ciencias biológicas, farmacia, dispositivos médicos y semiconductores.
621.00€ - 1330.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallita para sala blanca |
---|---|
Material | Poliéster reciclado |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Peso base | 124 g/m2 |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16505284
![]() ![]() |
Contec™
RFHS-99 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | No estéril |
902.00€
paquete de 1800 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16595274
![]() ![]() |
Contec™
RFHS-1212 |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | No estéril |
621.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17275286
![]() |
Contec™
RFHS-1212IR |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | Estéril |
1330.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17285286
![]() |
Contec™
RFHS-99IR |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Estéril |
1200.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
El revolucionario proceso de reciclaje convierte el plástico derivado del consumo en 100 % poliéster de filamento continuo, el mismo sustrato utilizado en muchas fregonas y paños de poliéster estándar de Contec™.
Como son de poliéster sintético, los paños ReFIBE™ están excepcionalmente limpios y son compatibles con una amplia gama de desinfectantes y soluciones para salas limpias. Al igual que los paños de poliéster estándar Contec™, los paños ReFIBE™ se lavan y empaquetan en una sala limpia ISO 4. Bajo en partículas y fibras liberables, los paños ReFIBE™ se pueden utilizar en lugar de poliéster tradicional para incorporar sostenibilidad sin comprometer la calidad o el rendimiento. Disponibles en 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in) y 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in).
¿Cómo se hace un paño con materiales reciclados?
- Se recogen las botellas derivadas del consumo.
- Las botellas se pican en escamas y se limpian.
- Las escamas se funden, filtran y forman la viruta.
- La viruta se funde y se convierte en hilo.
- El hilo se teje y se convierte en paños ReFIBE™.
Datos de paños ReFibe™:
- 2,72 partículas (x10/paño)
- 0,15 fibras (x10/paño)
- 0,01 g/paño (residuos no volátiles)
- 275 Ml/paño (absorbencia)
- 1 s (tasa de absorbencia)
Especificaciones
Toallita para sala blanca | |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Corte con láser |
Poliéster reciclado | |
124 g/m2 | |
Un solo uso | |
1 capa |