Learn More
Techne™ Baño refrigerado
Soporta una amplia gama de temperaturas
Marca:  Techne™ 12212-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11543769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Refrigeración integrada para una refrigeración eficiente
  • La construcción robusta de acero inoxidable facilita la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
12 L
De 35 °C a 100 °C
RB-12A
230 V
20 °C a 240 W, 0 °C a 240 W, -10 °C a 230W
Baño circulante con unidad de refrigeración integrada, intervalo de temperatura de - 35 °C a + 100 °C, construcción robusta de acero inoxidable, tres modelos de baño refrigerado disponibles: 7, 12 22 litros,3 años de garantía.
3 años
50/60 Hz