Learn More
Liebherr MRFvc 5501 Performance 544L R600A
Marca:  Liebherr MRFVC5501
1349.48 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
MRFvc 5501 Performance 544L R600A
Código de producto. 17297996
  • 1542.15€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025