Learn More
Sal de Reinecke, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Reinecke salt |
Punto de fusión | 270.0°C |
Color | Rojo |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O |
Índice Merck | 15, 8248 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.46 |
Grado | Reactivo ACS |