Learn More
Sal de Reinecke, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 13573-16-5 | C4H10CrN7S4·H2O | 354.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13573-16-5
Fórmula molecular C4H10CrN7S4·H2O
Peso molecular (g/mol) 354.46
Número MDL MFCD00150925
Sinónimo Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reinecke salt
Punto de fusión 270.0°C
Color Rojo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Índice Merck 15, 8248
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.46
Grado Reactivo ACS
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Sensibilidad Passes Test