Learn More
Reinecke Salt, Honeywell™
Código de producto. p-7120749 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Suitable for use as a reagent for choline determination
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13573-16-5
Número MDL MFCD00066638
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reinecke salt
Punto de fusión 268°C to 272°C
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.43g/mol
Envase Frasco de polietileno