Learn More
BINDER™ Verstärkte Heizleistung
Heizleistung, verstärkt - Ausführung 120/230 V, für schellere Aufheizeit und bessere Erhohlzeit; bis max. 300 °C
Marke:  BINDER™ 8012-1056
Artikelnummer. 16464049
  • 1155.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Verstärkte Heizleistung um zusätzlich 60 % (600 W).
Spezifikation
Spezifikation
Heizleistung, verstärkt – Modell mit 120/230 V-Option, für schnellere Aufheizzeit und verbesserte Erholzeit; max. 300 °C
Steel
Zubehör, Heizleistung
BINDER Kammern FD 56
Raumtemperatur bis 300 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt