Learn More
BINDER™ Potencia de calentamiento reforzada
Para su uso con: FED 56
Marca: BINDER™ 8012-1698
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reforzado
- opción de modelo de 230 V
- No junto con la opción de gestión de carga
- Para usar con incubadoras y cámaras BINDER™
Especificaciones
Salida de calentamiento, reforzada: modelo opcional de 120/230 V, para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado; máx. 300 °C | |
Acero | |
Accesorio, salida de calefacción |
Cámaras BINDER FED 56 | |
Temperatura ambiente de hasta 300 °C |