Learn More
Brady™ Señales de protección respiratoria obligatoria de polipropileno reforzado
Marca: Brady™ 222627
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
PIC 267-DIA 100-B7527 | |
1 unidad | |
100 mm | |
0,369 mm | |
Redondo | |
Señal de protección respiratoria |
Polipropileno | |
Polipropileno reforzado | |
Señales de obligación Uso de protección respiratoria | |
De -40 °C a 120 °C | |
Usar protección respiratoria | |
Blanco sobre azul |