Learn More
Brady™ Señal de radiación de láser de polipropileno reforzado
Marca: Brady™ 223480
5.37 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
PIC 304-TRI 100-B7527 | |
1 unidad | |
Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. | |
120 °C | |
100 mm | |
Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes | |
Negro sobre amarillo |
Polipropileno | |
Polipropileno reforzado | |
100 mm | |
0,369 mm | |
Triangular | |
Señal de radiación láser |