Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
Marca:  Thermo Scientific™ R30167001
315.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11414079
  • 325.00€ / 2 ml
Descripción
Los sueros aglutinantes Remel se utilizan para la identificación serológica de N. meningitidis mediante la aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Neisseria meningitidis grupo D
N. meningitidis mediante aglutinación rápida en portaobjetos y procedimientos de CIE
Grupo D
Sí
Kit de pruebas de Neisseria Meningitidis
Neisseria Meningitidis