Learn More
Thermo Scientific™ Caldo neutralizante D/E (Dey/Engley) (deshidratado)
Neutralice los desinfectantes químicos para confirmar la actividad bacteriostática y bactericida en los procedimientos de muestreo medioambiental con el caldo neutralizante D/E.
Marca: Thermo Scientific™ R453042
138.08 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24140" para aplicar la oferta.
Descripción
Neutralice los desinfectantes químicos para distinguir la actividad bacteriostática y bactericida en los procedimientos de muestreo medioambiental mediante el caldo neutralizante Thermo Scientific™ Remel™ D/E (Dey-Engley) (deshidratado). Este medio fue formulado por Engley y Dey en 1970 para neutralizar y probar antisépticos y desinfectantes1. Recomendado en el Compendio de métodos para el examen microbiológico de alimentos por la American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) para el muestreo ambiental2.
Neutralice los desinfectantes químicos para distinguir la actividad bacteriostática y bactericida en los procedimientos de muestreo medioambiental mediante el caldo neutralizante D/E (Dey-Engley).El medio puede neutralizar una amplia gama de productos químicos, como preparaciones de mercurio, yodo o cloro, compuestos de amonio cuaternario, formaldehído y glutaraldehído.
- Fácil de identificar:El púrpura de bromocresol se utiliza como indicador para la fermentación de la dextrosa cambiando de morado a amarillo con un pH ácido.
- Fácil de diferenciar:Subcultive todos los tubos de caldo neutralizante D/E en medios adecuados, como el agar D/E para observar el crecimiento (microorganismos viables).
- Sustancia bacteriostática: crecimiento a partir de tubos de caldo neutralizante D/E negativos.
- Sustancia bactericida: sin crecimiento de tubos de caldo neutralizante D/E negativos.
- Recomendado en el Compendio de métodos para el examen microbiológico de alimentos por la American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) para el muestreo ambiental2.
Este medio contiene peptona y extracto de levadura que proporcionan una fuente de nitrógeno, carbono y vitaminas.La dextrosa proporciona energía y el tiosulfato sódico se incorpora para neutralizar el cloro y el yodo.El polisorbato 80 neutraliza fenoles y formol.El tioglicolato sódico neutraliza los mercuriales.El bisulfito sódico neutraliza el formaldehído y el glutaraldehído.La lecitina neutraliza los compuestos de amonio cuaternario.Este medio es adecuado para el muestreo medioambiental en el que la neutralización del producto químico es importante para determinar su actividad bactericida.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Caldo neutralizante D/E | |
Polvo | |
Medios de cultivo deshidratados | |
500 g |
No apto para uso de diagnóstico in vitro.