Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Safarina Gram Thermo Scientific™ Remel es una contratinción que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
Marca: Thermo Scientific™ R40058
45.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Safarina Gram Thermo Scientific™ Remel es una contratinción que se utiliza en procedimientos de tinción Gram.
- Para diferenciar microorganismos grampositivos de microorganismos gramnegativos en procedimientos cualitativos.
- Las tinciones Gram seleccionadas cuentan con marcado CECE
Especificaciones
Safranina | |
Unidad | |
Marcado CE | |
250 mL |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.