Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey Remel™
El agar MacConkey Thermo Scientific™ Remel se utiliza para el aislamiento selectivo y diferencial de bacilos gramnegativos sobre la base de la fermentación de la lactosa.
163.00€ - 2615.00€
Especificaciones
Descripción | Agar MacConkey |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12647619
|
Thermo Scientific™
R453802 |
500 g |
163.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11953262
|
Thermo Scientific™
R453806 |
10 kg |
2615.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El agar MacConkey Thermo Scientific™ Remel se utiliza para el aislamiento selectivo y diferencial de bacilos gramnegativos sobre la base de la fermentación de la lactosa.
Especificaciones
Agar MacConkey | |
Polvo | |
Agar |