Learn More
Thermo Scientific™ Kits de reparación de jeringas con émbolo en aguja Thermo Scientific
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para modelo de jeringa PIN 365B0531
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los kits de reparación Thermo Scientific™ para jeringas con émbolo en aguja Thermo Scientific prolongan la vida útil y aumentan el rendimiento de las jeringas, además de reducir el coste por uso.
- Los kits de reparación de jeringas con émbolo en aguja contienen el émbolo y la aguja, que deben sustituirse juntos
Incluyen: Émbolo, 1; aguja, 1
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Para jeringa PIN 365B0531 |
Calibre de aguja | 23 G |
Longitud de la aguja (imperial) | 2,7559 in |
Tipo de producto | Syringe Repair Kit |
Volumen (métrico) | 1 μl |
Longitud de la aguja (métrico) | 70 mm |
Para utilizar con (equipo) | Para modelo de jeringa PIN 365B0531 |
Tipo de conexión | Émbolo en aguja |