Learn More
SGE™ Adaptador de repetición
Mejore la precisión y reproducibilidad cuando dispense repetidamente el mismo volumen de forma manual. Los adaptadores de repetición SGE Analytical Science™ son adecuados para jeringas con capacidades de 500 nl a 500 μl.
Marca:  SGE™ 031930
Código de producto. 10365628
  • 75.05€ / cada uno
Descripción
  • Puede preestablecerse con cualquier volumen deseado
  • Ayuda a evitar que el émbolo salga proyectado a grandes presiones
  • El adaptador de repetición se puede ajustar a jeringas de operación manual
Especificaciones
Especificaciones
Ayuda a evitar que el émbolo salga proyectado a grandes presiones
Jeringa de accionamiento manual