Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta no estériles Repetman™
Fabricados con polipropileno. Las puntas de pipeta no estériles Gilson™ Repetman™ son exactas y precisas para líquidos viscosos, densos, volátiles o calientes.
Marca: Gilson™ F164560
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pipetas de desplazamiento positivo, con identificación automática del tamaño de las puntas de repetición Gilson™ para facilitar y agilizar el pipeteo
- Permite el ajuste continuo del volumen de 1 μl a 50 ml
- Funcionamiento totalmente adaptado e intuitivo con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automatizada
- Fácil de usar con detección real de la velocidad de pipeteo y ajuste automatizado del ritmo de dispensación
- Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
- Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar con su sistema abierto
- El accionamiento motorizado de alta precisión y el diseño ligero eliminan prácticamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) Repetman™ es ideal para aplicaciones rutinarias en sectores clínicos, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento.
Especificaciones
12,5 ml | |
10 % ± 0,25, 50 % ± 0,15, 100 % ± 0,08 CV | |
CE, IVD | |
Repetman™ |
No estéril | |
10 % ± 0,5 %, 50 % ± 0,4 %, 100 % ± 0,4 % | |
Gilson™ Repetman™ | |
Polipropileno |