Learn More
Grant Instruments™ Boquilla de aspiración de 8 canales de repuesto
Para usar con el aspirador FTA-1 La boquilla de aspiración de 8 canales de repuesto de Grant Instruments™ está hecha de polipropileno.
Marca: Grant Instruments™ MA-8T
53.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para usar con aspirador Grant FTA-1
- Estructura de polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Aspirador FTA-1 |