Learn More
SCAT Tamiz de repuesto para embudo MARCO V2.0
Los embudos de seguridad SCAT 'MARCO' V2.0 pueden cerrarse de forma segura y evitar riesgos de ignición.
Marca: SCAT 318999
12.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tamiz de suciedad
- Para embudo
- Con tapa MARCO, V2.0
- PE-HD
- Azul
Especificaciones
HDPE, conductor electrostático | |
Negro | |
140 mm | |
Tamiz de suciedad de repuesto |