Learn More
Trajan™ Revestimiento recto sin divisiones Shimadzu
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
25.15€ - 95.75€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 95 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 2,6 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12914021
|
Trajan™
0920861 |
5/paq. |
95.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12924021
|
Trajan™
092086101 |
1 unidad |
25.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
95 mm | |
2,6 mm | |
5 mm |