Learn More
Trajan™ Revestimiento recto dividido Shimadzu
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
34.35€ - 132.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 95 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12904001
|
Trajan™
092064 |
5/paq. |
132.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12914001
|
Trajan™
09206401 |
1 unidad |
34.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad Fabricados con vidrio de borosilicatoCodificados con colores según la geometría para facilitar la identificaciónPara su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
95 mm | |
3,4 mm | |
5 mm |