Learn More
Grant Instruments™ Tapas transparentes de policarbonato
Dirige la condensación lejos de los recipientes sumergidos, evita la contaminación, reduce la evaporación y ahorra energía.
Marca:  Grant Instruments™ AQL5
116.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11486417
  • 119.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
Dirige la condensación lejos de los recipientes sumergidos, evita la contaminación, reduce la evaporación y ahorra energía.
  • Diseño de policarbonato
  • La tapa transparente de dos vertientes permite que la acumulación de condensación gotee de los recipientes sumergidos.
  • Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
En dos vertientes
Depósito de 5 l
Policarbonato