Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurina, sal sódica, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10155823
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62758-13-8
Fórmula molecular C12H6NNaO4
Peso molecular (g/mol) 251.173
Número MDL MFCD00005036
Clave InChI IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
PubChem CID 112939
Nombre IUPAC sodio; 10-oxido-7-oxofenoxazina-10-ium-3-olato
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resazurin, sodium salt
Contenido de tinte 75% min.
Beilstein 27, 128
Índice Merck 14, 8141
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.17
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color De negro a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo