Learn More
Smeg™ Relleno de resina
Utilice este kit de resina con purificadores de agua Smeg™ WP3000. Los rellenos de resina Smeg producen agua desionizada a una conductividad de 0,8 a 1 μS/cm, por lo que resultan aptos para el enjuague final de lavadoras de instrumentos cuando se utilizan con el purificador WP3000.
Marca:  Smeg™ MI700WP
Código de producto. 11995574
  • 443.00€ / 18 litros
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Kit de resinas de lecho mixto de aniones/cationes para purificador de agua WP3000
  • Capacidad total de intercambio de 42 700 l/°F* fin de ciclo en 5 μS/cm (*dureza en grados franceses)
  • Se suministra con bolsa de eliminación de resinas agotadas.
Especificaciones
Especificaciones
18L