Learn More
Resorcinol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
45.50€ - 92.85€
CAS 108-46-3
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL 2269
Clave InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10529390
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
R/0200/48
100 g
45.50€
100 g
10040350
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
R/0200/50
250 g
92.85€
250 g
108-46-3
110.112
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
5054
benceno-1,3-diol
C6H6O2
2269
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
CHEBI:27810
C1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
108-46-3
Beige
281°C
C6H6O2
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
110.112
CHEBI:27810
Sólido
109°C
4.4
Tarro de cristal
2269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
benceno-1,3-diol
5054
110.11g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.