Learn More
Cytiva RESOURCE™ and SOURCE™ 15 and 5RPC columns
Cromatografía de fase inversa de alto rendimiento
434.00€ - 1170.00€
Especificaciones
Tipo de ligando | Superficie de matriz |
---|---|
Forma de partícula | Monotamaño, tamaño único |
Tamaño de partículas | 15 μm |
pH | De 1 a 12 |
Material de embalaje | Poliestireno/divinilbenceno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11580794
|
Cytiva
17-0727-20 |
10 ml |
434.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10515595
|
Cytiva
17-5068-01 |
1,7 ml |
1170.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ideally suited for difficult preparative separations at all scales
- High resolution separations in minutes
- High performance at low back pressures
- High capacity at high flow rates
- Wide pH stability range
- Excellent scalability
- Reproducible quality
Especificaciones
Superficie de matriz | |
15 μm | |
Poliestireno/divinilbenceno | |
Columna de fase inversa |
Monotamaño, tamaño único | |
De 1 a 12 | |
No |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SOURCE 15RPC, 10 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.