Learn More
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine
A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.
320.00€ - 8320.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
---|---|
Línea de células | CHO |
Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas |
Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
Formulario | Polvo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16279911
|
Gibco™
670021 |
100 g |
320.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16299911
|
Gibco™
670023 |
5 kg |
8320.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16289911
|
Gibco™
670022 |
1 kg |
1808.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
A chemically defined supplement formulation to complement a variety of base media. This supplement was developed using several host cell lines and in various culture systems, including shaker flasks and bench-scale bioreactors. Developed for use in CHO mammalian culture systems and can be used either as a media supplement or a culture system feed.Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas | |
Polvo | |
Frasco(s) | |
Libre de material de origen animal |
CHO | |
Cultivo de células de mamífero | |
Suplemento para medios | |
Resurge™ |