Learn More
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R is a safe solution for common applications in industries such as agriculture, construction, and painting.
Marque: 3M™ 7000061553
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit respiratorio listo para usar con la media máscara reutilizable 3M™ 7503L o 7503M y con los filtros 3M™ que ofrecen una protección A2P3 R
- Media máscara con una suave pieza facial de silicona para mayor comodidad
- Sistema de conexión en bayoneta para conectar fácilmente los filtros a la máscara
- La válvula Cool Flow™ 3M™ facilita la respiración y reduce el calor y la acumulación de humedad
- Media máscara con filtro doble y de perfil bajo para un ajuste seguro y equilibrado
Spécification
Con aprobación CE | |
Kit de respirador de media máscara | |
Media máscara y filtro |
Filtro A2P3 R | |
M |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R > Tamaño: M
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu