Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales Revco™ serie CxF de - 40 °C
Guarde muestras con total fiabilidad mediante los ultracongeladores horizontales versátiles Thermo Scientific™ Revco™ serie CxF de - 40 °C.
Descripción
Guarde muestras con total fiabilidad mediante los ultracongeladores horizontales versátiles Thermo Scientific™ Revco™ serie CxF de - 40 °C. Disponible en cuatro prácticos tamaños y una completa gama de soluciones de gradillas, esta unidad ofrece todas las funciones de protección de nuestros congeladores ExF y DxF.
Características:- Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de los ojos
- Código de acceso que garantiza la seguridad de los ajustes.
- Registrador gráfico integrado opcional para realizar una monitorización continua
- Filtro de aire fácil de extraer
- Centro de mensajes: el LED alfanumérico de 12 caracteres muestra los ajustes, el estado del sistema y los mensajes de alarma.
- Superficie exterior de acero laminado en frío de gran espesor con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que resiste al desconchado y al óxido.
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
- Interior de acero inoxidable
- Asa de puerta ergonómica y apta para candado
- Las cómodas cubiertas interiores minimizan la exposición de las muestras a las condiciones externas.
- Subtapas interiores que protegen las muestras a granel de la exposición ambiental durante la recuperación de cada muestra.
- Sistema de reserva de seguridad de CO2 o nitrógeno líquido opcional para proporcionar una mayor protección en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
- Se incluyen salidas analógicas RS-232 y de 4-20 miliamperios para registradores y dispositivos de control independientes.
- El congelador incluye ruedas de alta resistencia con diseño tándem de fijación para facilitar la movilidad.