Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales Revco™ serie CxF de - 86 °C
Guarde muestras con total fiabilidad mediante los ultracongeladores horizontales versátiles Thermo Scientific™ Revco™ serie CxF de - 86 °C.
Especificaciones
Tipo | Ultracongelador horizontal |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
Material de la cabina | Acero laminado en frío |
Aislamiento | Espuma de poliuretano |
Interior | Acero inoxidable |
Descripción
Guarde muestras con total fiabilidad mediante los ultracongeladores horizontales versátiles Thermo Scientific™ Revco™ serie CxF de - 86 °C. Esta unidad ofrece todas las funciones de protección de muestras de nuestros congeladores ExF y DxF en cuatro prácticos tamaños y está disponible con una gama completa de soluciones de gradillas.
Características:- Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de los ojos.
- Centro de mensajes: el LED alfanumérico de 12 caracteres muestra los ajustes, el estado del sistema y los mensajes de alarma.
- Código de acceso que garantiza la seguridad de los ajustes.
- Registrador gráfico integrado opcional para realizar una monitorización continua
- Filtro de aire fácil de extraer
- Superficie exterior de acero laminado en frío de gran espesor con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que resiste al desconchado y al óxido
- Interior de acero inoxidable
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
- Asa de puerta ergonómica y apta para candado
- Las cómodas cubiertas interiores minimizan la exposición de las muestras a las condiciones externas.
- Subtapas interiores que protegen las muestras a granel de la exposición ambiental durante la retirada de cada muestra.
- Sistema de reserva de seguridad de CO2 o nitrógeno líquido opcional para proporcionar una mayor protección en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
- La unidad incluye salidas analógicas RS-232 y de 4-20 miliamperios para registradores y dispositivos de control independientes.
- El congelador incluye ruedas de alta resistencia con diseño tándem de fijación para facilitar la movilidad.
Especificaciones
Ultracongelador horizontal | |
Acero laminado en frío | |
Acero inoxidable | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Push Button LED | |
Indicador LED de botón | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Alarma, grabadora | |
Registrador gráfico de 7 días opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
Reducción/aumento | |
R404A (1.ª etapa), R508B (2.ª etapa) |
De -50 °C a -86 °C | |
Espuma de poliuretano | |
Powder-coated Steel | |
Arcón, Revco | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
Revco | |
Manual | |
cerradura | |
RS-485, 4-20 mA, contactos secos - de serie | |
ID individual | |
Smart-Vue Compatible | |
Hermetic |