Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de -40 °C Revco™ DxF
Garantice una protección de muestras absoluta para aplicaciones de - 10 a - 40 °C mediante los ultracongeladores verticales Thermo Scientific™ Revco™ DxF.
Especificaciones
Tipo | Ultracongelador, vertical |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -10 °C a -40 °C |
Modelo de puerta | Outer (1), Inner (5) |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 5 |
Descripción
Asegure una protección de muestras absoluta para aplicaciones de - 10 a - 40 °C con ultracongeladores verticales de - 40 °C Thermo Scientific™ Revco™ DxF diseñados para la protección y fiabilidad de muestras diarias.
Características:- Sistema de refrigeración avanzado
- Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de las rodillas
- Orificio de escape de vacío que permite el fácil acceso tras la apertura de puertas
- Las puertas de los cinco compartimentos interiores reducen la pérdida de aire frío, lo que mejora la recuperación de la temperatura tras el cierre de las puertas (hay disponible una opción de cinco puertas).
- Superficie exterior de acero laminado en frío de gran espesor con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que resiste al desconchado y al óxido
- Interior de acero galvanizado en tres tamaños: 240, 320 y 400 l (13, 17 y 23 pies cúbicos) para adaptarse al espacio específico del laboratorio y a los requisitos de capacidad
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
- Estantes resistentes y macizos de acero inoxidable que soportan una carga total de productos
- Asa de puerta ergonómica y apta para candado
- Sistema de gestión de energía con protección contra picos de baja tensión y reducción / aumento del voltaje
- Filtro de aire fácil de extraer
- Dos orificios de acceso (25 mm)
- Sistema de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcional para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación
- Registrador gráfico incorporado opcional para realizar una monitorización continua
Especificaciones
Ultracongelador, vertical | |
Outer (1), Inner (5) | |
5 | |
Espuma de poliuretano | |
Powder-coated Steel | |
68 kg | |
Vertical | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Opcional | |
Bloqueo con llave, candado estándar | |
contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
Reducción/aumento | |
Hermetic |
De -10 °C a -40 °C | |
1 | |
Acero laminado en frío | |
Con pintura galvanizada, estándar, acero inoxidable, opcional | |
150 lb. | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Indicador LED de botón | |
Revco | |
Manual | |
Alarma, grabadora | |
Tinta para 7 días o sin tinta (opcional) | |
No disponible | |
No disponible | |
Smart-Vue Compatible | |
Reducción/aumento | |
R404A |