Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de -86 °C Revco™ ExF
Asegure una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con estos congeladores verticales, diseñados para la protección y fiabilidad de muestras diarias.
Specifications
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
---|---|
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 5 |
Material de la cabina | Acero laminado en frío |
Aislamiento | Espuma de poliuretano |
Description
Asegure una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Revco™ ExF diseñados para la protección y fiabilidad de muestras diarias.
Características:
- Sistema de refrigeración de ingeniería de vanguardia con un diseño resistente
- Panel de control de microprocesador fácil de usar y al nivel de la vista
- Cinco puertas de compartimento interior que reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta
- Orificio de escape de vacío que permite el fácil acceso tras la apertura de puertas
Fabricación:
- Interior de acero inoxidable en cuatro tamaños: 240, 320, 400 y 600 l (13, 17, 23 y 28 pies cúbicos) para adaptarse al espacio específico del laboratorio y a los requisitos de capacidad
- Superficie exterior de acero laminado en frío de gran espesor con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que resiste al desconchado y al óxido
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
- Estantes resistentes y macizos de acero inoxidable que soportan una carga total de productos
Accesorios opcionales:
- Sistema de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcional para proporcionar una mayor protección en caso de fallos mecánicos o de alimentación
- Registrador gráfico incorporado opcional para realizar una supervisión continua
Incluye:
- Asa de puerta ergonómica y apta para candado
- Sistema de gestión de energía con protección contra picos de baja tensión y reducción / aumento del voltaje
- Filtro de aire fácil de extraer
- Dos orificios de acceso (25 mm)
Specifications
De -50 °C a -86 °C | |
5 | |
Espuma de poliuretano | |
150 lb. | |
Vertical | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Opcional | |
Bloqueo con llave, candado estándar | |
RS-485, de 4 a 20 mA, contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
Reducción/aumento |
1 | |
Acero laminado en frío | |
Powder-coated Steel | |
68 kg | |
Indicador LED de botón | |
Manual | |
Alarma, grabadora | |
Tinta para 7 días o sin tinta (opcional) | |
No disponible | |
No disponible | |
Smart-Vue Compatible | |
Reducción/aumento |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.