Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de plasma Revco™
Simplifique el uso y aumente la precisión con estos congeladores de plasma, diseñados para cumplir las normas de AABB, ANRC y FDA sobre seguridad y rendimiento.
Descripción
Descripción
Simplifique el uso y aumente la precisión con el control por microprocesador de los congeladores de plasma Thermo Scientific™ Revco™. Nuestros congeladores de plasma a - 30°C se han diseñado para cumplir las normas de AABB, ANRC y FDA sobre seguridad y rendimiento en el almacenamiento de plasma. Cinco modelos con diversos tamaños satisfacen diversas necesidades de espacio y volumen de almacenamiento.
Características principales
  • Refrigerante sin CFC
  • Preajuste de temperatura a - 30 °C
  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas, con sensor que inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficiencia de la bobina
  • Sistemas de circulación positiva de aire
Control por microprocesador
  • Visores y controles con iconos
  • Preajuste de temperatura
  • Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal; barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura, bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 1 °C
  • Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente
  • Interruptor principal de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para la seguridad de los ajustes
  • Pulsador de prueba de alarma
  • Contactos de telealarma
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Batería de reserva para el controlador
Estructura
  • Superficies de acero laminado en frío, acabadas con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
  • Una puerta maciza, abisagrada a la derecha (excepto el modelo de 1447 l [51,1 pies cúbicos]: dos puertas macizas con cerradura de seguridad, cierre automático sobre una junta periférica de celda cerrada)
  • Tiradores de puerta de longitud completa
  • Patas de nivelación ajustables
  • El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege el interior de la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación
  • La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
  • La circulación direccional del aire garantiza la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
  • Compresores de alta resistencia herméticamente sellados
  • Orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe solo en modelo bajo mesa
Información para pedidos:
Sistemas de alarma, registradores gráficos de temperatura y monitores de alimentación disponibles por separado. Para conocer otros voltajes, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente.
Incluye:
Los modelos compactos y verticales incluyen un registrador gráfico circular de temperatura de 7 días de 15,2 cm (6 pulg) (opción independiente en el modelo bajo mesa) y una sonda extralarga para probar manualmente la alarma.