Learn More
Bolo de renio, 12,7 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059873
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium slug
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia., ≈6.35mm long
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 Ea.
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Peso 7.5 ±2 grams
Formulario Bolo, ≈ 6,35 mm de largo, 7,5 +/- 2 gramos