Learn More
Óxido de renio(VI), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304779
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Óxido de renio (VI), O3Re, número CAS-1314-28-9, 1 g de trazas de óxido de renio VI con base metálica, óxido de renio VI, trióxido de renio, renios, óxido de renio ReO3, ReO3, unii-fet0y2c413, 5 g, 99,9 % (base metálica), 400 °C (descomposición), 215-228-8, 236,2, YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N, trioxorrenio
Rhenium(VI) oxide is involved as a catalyst for the hydrogenation of carboxylic acids and carboxamides. It is involved in the alkene epoxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-28-9
Fórmula molecular O3Re
Peso molecular (g/mol) 234.204
Número MDL MFCD00016306
Clave InChI YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
PubChem CID 102110
Nombre IUPAC trioxorrenio
SMILES O=[Re](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Rhenium(VI) oxide
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.2
Sensibilidad Moisture sensitive