Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B, ≥ 98 %, puro
Código de producto. 13428498
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-88-9
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.02
Número MDL MFCD00011931
Clave InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nombre IUPAC [9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Rhodamine B
Punto de fusión 210.0°C to 211.0°C
Nombre de nota Pure
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Beilstein 19, V,8, 669
Índice Merck 15, 8307
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Envase Tambor de plástico
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Información de descomposición >255°C
Color Verde
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt