Learn More
Acetato de rodio, aprox. 40 % Rh, marrón, soluble en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247413
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 42204-14-8 | C2H3O2Rh | 161.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42204-14-8
Fórmula molecular C2H3O2Rh
Peso molecular (g/mol) 161.95
Número MDL MFCD03410291
Clave InChI NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rhodium 3+ ion acetate
PubChem CID 3660445
Nombre IUPAC ácido acético;rodio
SMILES [Rh].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium acetate
Nombre de nota ca. 40% Rh
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Rh(CO2CH3)x
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.96
Porcentaje de pureza ∼40% (Rh)