Learn More
Acetato de rodio(II) dímero, anhidro, aprox. 46 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10083250
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15956-28-2
Fórmula molecular C8H12O8Rh2
Peso molecular (g/mol) 441.99
Número MDL MFCD00003538
Clave InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(II) acetate dimer
Punto de fusión 205.0°C
Color Verde
Forma física Polvo microcristalino
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,8311
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf
Nombre IUPAC rodio(2+);tetraacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.98
Porcentaje de pureza ∼46% (Rh)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.