Learn More
Trifluoroacetato de rodio(II) dímero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3586491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS: 31126-95-1 | C8F12O8Rh2 | 657.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31126-95-1
Fórmula molecular C8F12O8Rh2
Peso molecular (g/mol) 657.88
Número MDL MFCD00209611
Clave InChI SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 10985187
Nombre IUPAC rodio;ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Color Verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 657.88
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.