Learn More
Cloruro de rodio(III) hidrato, 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) chloride hydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 250 mg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 37.0 to 43% (Rh) |
Fórmula lineal | RHCl3·xH2O |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.26 |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de rodio(III) hidrato, 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido