Learn More
Yoduro de rodio(III), 99,9 % (base metálica), Rh 20,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) iodide |
Color | Negro |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.62 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 20.8% min. |
Olor | Odorless |