Learn More
Nitrato de rodio(III), solución, aprox. 10 % (p/v) Rh en 20-25 % de peso HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558883
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 10139-58-9 | N3O9Rh | 288.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10139-58-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular N3O9Rh
Peso molecular (g/mol) 288.92
Número MDL MFCD00011202
Clave InChI VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk
PubChem CID 150190
Nombre IUPAC rodio (3+); trinitrato
SMILES [Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) nitrate
Nombre de nota Solution, ca.10% (w/w) Rh in 20-25 weight% HNO3
Color Marrón-naranja a marrón-rojo
Forma física Solución
Cantidad 10 mL
Fórmula lineal Rh(NO3)3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.92
Porcentaje de pureza 20 to 25% (HNO3) (w/w), 10 to 14% (Rh) (w/v)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.29
Densidad 1.2900g/mL