Learn More
Óxido de rodio(III) pentahidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Rh 59 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium(III) oxide pentahydrate |
Punto de fusión | (decomposition) |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Información de solubilidad | Insoluble in water and aqua regia. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.88 (253.81 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Premion™ |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 59% min. |