Learn More
Polvo de rodio, malla - 22, Premion™, 99,97 % (base metálica), metales preciosos típicamente < 20 ppm cada uno
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium powder |
Nombre de nota | Precious metals typically <20ppm each |
Color | Gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3089 |
Porcentaje de pureza | 99.97% |
Grado | Premion™ |
Olor | Odorless |