Learn More
Alambre de rodio, 0,127 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357317
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-16-6
Fórmula molecular Rh
Peso molecular (g/mol) 102.91
Número MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clave InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nombre IUPAC rodio
SMILES [Rh]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodium wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 cm
Porcentaje de pureza 99.8%
Peso ≈0.16g/m
Formulario Alambre, ≈0,16g/m