Learn More
Alambre de rodio, 0,127 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rhodium wire |
Nombre de nota | 0.127mm (0.005 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 25 cm |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Peso | ≈0.16g/m |
Formulario | Alambre, ≈0,16g/m |