Learn More
Ácido rodizónico, sal disódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509519 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 523-21-7 | C6Na2O6 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 523-21-7
Fórmula molecular C6Na2O6
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD00001650
Clave InChI SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
PubChem CID 68225
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodizonic acid, disodium salt
Punto de fusión >300.0°C
Color Gris verdoso a Verde
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 08,536
Índice Merck 15,8799
Información de solubilidad (0.2% in water) Clear
Nombre IUPAC disodio;3,4,5,6-tetraoxociclohexeno-1,2-diolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Aspecto (0.2% aq. soln.) clear
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Rhodizonic acid, disodium salt