Learn More
Epredia™ Parafina Signature Series
Minimice la compresión y obtenga una rápida infiltración con esta mezcla única de polímeros y parafina altamente refinada con distribución de cadena de carbono estrecha.
Especificaciones
Punto de fusión | De 55° a 57 °C |
---|---|
Cantidad | bolsa de 0,9 kg (2 lb) |
Descripción
Minimice la compresión y obtenga una rápida infiltración con la parafina Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series, una mezcla única de polímeros y parafina altamente refinada con distribución de cadena de carbono estrecha.
- Con triple filtro para eliminar impurezas
- El tipo H permite cortes ultrafinos.
- El tipo L puede reducir los tiempos de infiltración durante el procesamiento.
- Los tipos L y H se pueden utilizar para la infiltración e inclusión y tienen un punto de fusión de entre 55 y 57 °C
Información sobre pedidos: Envasada en bolsas fáciles de abrir y resellables.
Especificaciones
De 55° a 57 °C | |
bolsa de 0,9 kg (2 lb) |