Learn More
RIF1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Especificaciones
Antígeno | RIF1 |
---|---|
Concentración | 600 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30234136
|
Proteintech
30119-1-AP-20UL |
20 μL |
129.84€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30235495
|
Proteintech
30119-1-AP-150UL |
150 μL |
351.27€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The RIF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RIF1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The RIF1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Especificaciones
RIF1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
600 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
55183 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |