Learn More
Brady™ Señales de seguridad de polipropileno rígido
9.50€ - 33.45€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Descripción | Polipropileno rígido |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. |
Forma | Triangular |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11740863
|
Brady™
807743 |
PELIGRO de asfixia | 100 mm | N/A | |||||
11770863
|
Brady™
807746 |
PELIGRO de asfixia | 200 mm | N/A | |||||
11700873
|
Brady™
807749 |
PELIGRO de asfixia | 315 mm | N/A | |||||
11740883
|
Brady™
807769 |
Material dañino o irritante | 100 mm | N/A | |||||
11710893
|
Brady™
807779 |
Oxidante | 100 mm | N/A | |||||
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno rígido | |
Triangular |
1 unidad | |
Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. |